[EN]MONITORING SHELF 575/390/155 SS E-PO 1 * 1 Pce
HUPF7500467
Frequently Bought Together
DISC SS316 CL20 Ø6X2.5 1 * 1 ST
: MARKET SOURCE PART PROCESS
SCHÄRER UND KUNZ WARNSCHILD AUF ROLLEN WARNUNG VOR BIOGEFÄHRDUN
: MARKET SOURCE PART PROCESS
Retaining clips for flat flange lids, Quickfit®
: SciLabware
Potts-Smith forceps
: FINE SCIENCE TOOLS
KIT DE RÉTRACTATION F/PETITS ANIMAUX JUSQU’À 200G 1 * 1 Pce
: FINE SCIENCE TOOLS
VWR®, Tamis de test, 350×60 mm, avec trous carrés
: VWR Collection
Tamis de test, 200×50 mm
: Retsch GmbH
VWR®, Tamis d'essai, 100×45 mm
: VWR Collection
VWR®, Tamis de test, 250×55 mm, avec trous carrés
: VWR Collection
Test sieves
: NEXOPART
ATLAS ADDITIONAL SKULL CONNECTORS NP2.0 (PA-12, OLD) WITH SOCKET AND STEEL WIRE ASSEMBL 1 * 1 ST
: MARKET SOURCE PART PROCESS
Instrument trays
: USBECK Laborgeräte