Garbage Bins
Garbage Bins
vert, 50 L, 390×430×680 mm
N° de catalogue LAMA1285V
Fournisseur:   LAMAPLAST
Garbage Bins
N° de catalogue LAMA1285V
Fournisseur:  LAMAPLAST
Garbage Bins
Garbage Bins
vert, 50 L, 390×430×680 mm
Prix
SFr. 98.50
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Bins are made of HDPE.
  • They use standard sacs 700×1000 mm
Different lid colours to separate different kind of waste.
Spécifications
  • Capacité:
    50 L
  • Couleur:
    vert
  • Seq:
    2
  • l×p×h:
    390×430×680 mm