L-ARGININE:HCL (13C6, 99% 15N4, 99%) 1 * 0,05 g
Catalog # CAMBCNLM539-H-0.05
Supplier: CAMBRIDGE ISOTOPE LABS
L-ARGININE:HCL (13C6, 99% 15N4, 99%) 1 * 0,05 g
Catalog # CAMBCNLM539-H-0.05
Supplier: CAMBRIDGE ISOTOPE LABS
Frequently Bought Together
Propanol-2 ≥99.7%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Supplier: VWR Chemicals
Pipettes de transfert
Supplier: RATIOLAB
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grade Gradient pour HPLC
Supplier: VWR Chemicals
VWR®, Pipettes de transfert, High Performance
Supplier: VWR Collection
Propanol-2 ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Supplier: VWR Chemicals
VWR®, Microtubes à centrifuger, haute performance
Supplier: VWR Collection
Éthanol, GPR RECTAPUR®
Supplier: VWR Chemicals
Centrifuge tubes, conical bottom, Falcon®
Supplier: Corning
VWR®, Tubes à centrifuger, fond conique
Supplier: VWR Collection
VWR®, Pipettes sérologiques, gamme Standard
Supplier: VWR Collection
Éthanol absolu ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Supplier: VWR Chemicals
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Safe-Lock Tubes, 2,0 ml - Microtubes
Supplier: EPPENDORF
Safe-Lock Tubes, 1,5 ml - Microtubes
Supplier: EPPENDORF