Volumetric flasks, class A
10 ml, 10/13, 0,025 ± ml
N° de catalogue POULRB258/WAC/B/5
Fournisseur: Poulten & Graf
Aller à
Product Details & Documents
Borosilicate glass, with PP NS-stopper.
Individually numbered.
Certifications: DIN/BS/ISO 1042
Documents
POULRB258^WAC^J^2_TDS_EN
Scheda dati
Spécifications
- RN:10/13
- Capacité:10 ml
- Seq:03
- Tolérance:0,025 ± ml
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..