Volumetric flasks, class A
Volumetric flasks, class A
10 ml, 10/19, 0,025 ± ml
N° de catalogue POULRB258/B/5
Fournisseur:   Poulten & Graf
Volumetric flasks, class A
N° de catalogue POULRB258/B/5
Fournisseur:  Poulten & Graf
Volumetric flasks, class A
Volumetric flasks, class A
10 ml, 10/19, 0,025 ± ml
Prix
SFr. 93.60
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass, with PP NS-stopper.
Individually numbered.
Zertifizierung: DIN/BS/ISO 1042
Documents
Spécifications
  • RN:
    10/19
  • Capacité:
    10 ml
  • Seq:
    19
  • Tolérance:
    0,025 ± ml
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..