Bain à sec numérique, compact
Bain à sec numérique, compact
Bain à sec compact D***, 2, 77 W, RT* +2...100 °C, ≤±0,5 °C, 200×200×25 mm, 1,5 kg
N° de catalogue 460-0283
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Bain à sec numérique, compact
N° de catalogue 460-0283
Bain à sec numérique, compact
Bain à sec numérique, compact
Bain à sec compact D***, 2, 77 W, RT* +2...100 °C, ≤±0,5 °C, 200×200×25 mm, 1,5 kg
Prix
671.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Ces bains à sec numériques polyvalents fournissent une bonne uniformité et stabilité de la température, assurant ainsi des résultats reproductibles. Les appareils sont compacts et légers avec des commandes et un affichage numériques de la température. Ils permettent d'optimiser un espace précieux sur les paillasses. Ces appareils sont parfaits pour la préparation d'échantillons, la conservation d'enzymes, l'amplification de l'ADN et les réactions enzyme-substrat.
  • Sonde de température intégrée pour une précision et un contrôle des températures excellents
  • Conçus pour un contrôle précis de la température
  • Vitesse de chauffage rapide
  • Plusieurs combinaisons de différentes tailles de blocs permettent une plus grande flexibilité des tailles de tubes au cours de la procédure expérimentale
  • Alimentation basse tension 12 V
Informations de livraison: fourni avec un outil d'extraction de bloc et un couvercle en plastique, mais sans blocs (ils doivent être commandés séparément).
Attention: Remarque : la valeur de stabilité de la température indiquée ci-dessus est de 37 °C.
* RT = température ambiante
** S - 1 bain, 2×½ bains, 4×¼ bains or 1×½ bain plus 2×¼ bains
*** D - 2 bains, 4×½ bains, 8×¼ bains ou combination
Spécifications
  • Puissance de chauffe:
    77 W
  • Nombre de blocs:
    2
  • Plage de température:
    RT* +2...100 °C
  • Poids:
    1,5 kg
  • Seq:
    02
  • l×p×h:
    200×200×25 mm
  • Précision de temp.:
    ≤±0,5 °C
  • Type:
    Bain à sec compact D***
  • Cat. No.:
    460-0283
  • Stabilité de température:
    ≤±0,5 °C
  • Gamme de température:
    RT* +2...100 °C
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Nb de places
    Disponibilité
    Prix
  • 460-0318
    Bloc aluminium ½
    50 ml tubes
    3
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 107.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Nb de places
    Disponibilité
    Prix
  • 460-0315
    Bloc aluminium ¼
    1,5 ml tubes
    6
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 30.80
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Nb de places
    Disponibilité
    Prix
  • 460-0316
    Bloc aluminium ¼
    2,0 ml tubes
    6
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 30.80
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Nb de places
    Disponibilité
    Prix
  • 460-0317
    Bloc aluminium ½
    15 ml tubes
    6
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 107.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Nb de places
    Disponibilité
    Prix
  • 460-0323
    Couvercle en plastique
    Modèles D compacts
    -
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 19.50
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Nb de places
    Disponibilité
    Prix
  • 460-0322
    Couvercle en plastique
    Modèles S compacts
    -
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 11.90
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Nb de places
    Disponibilité
    Prix
  • 460-0321
    Isolant thermique
    Modèles D compacts
    -
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 25.20
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    l×p×h
    Disponibilité
    Prix
  • 460-0319
    Bloc entièrement en aluminium
    Microplaque 96 puits
    108×72×18 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 135.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Nb de places
    Disponibilité
    Prix
  • 460-0320
    Isolant thermique
    Modèles S compacts
    -
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 15.50
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Nb de places
    Disponibilité
    Prix
  • 460-0314
    Bloc aluminium ¼
    0,5 ml tubes
    12
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 34.90
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Nb de places
    Disponibilité
    Prix
  • 460-0313
    Bloc aluminium ¼
    0,2 ml Ø tubes
    24
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 38.60