Bains à sec numériques
Bain à sec, numérique, 2, 400 W, RT* +5...130 °C, ≤±1 °C, 318×200×100 mm, 3,3 kg
  460-0307
Bains à sec numériques
  460-0307
Bains à sec numériques
Bains à sec numériques
Bain à sec, numérique, 2, 400 W, RT* +5...130 °C, ≤±1 °C, 318×200×100 mm, 3,3 kg
SFr. 689.00
1 * 1 ST
Les bains à sec numériques polyvalents offrent une large gamme de blocs qui accueillent différents types de tubes avec une uniformité et une stabilité des températures favorisant des résultats reproductibles. Les unités sont dotées de commandes numériques et d'affichage de la température et du temps, elles sont résistantes grâce à un corps en acier recouvert de poudre. Parfaits pour la préparation d'échantillons, la conservation des enzymes, les réactions enzymatiques, l'amplification de l'ADN, la dégénération de gel d'électrophorèse et coagulation de sérum. Choix de modèles pouvant contenir 1, 2 et 4 blocs modulaires interchangeables pour s'adapter à une grande variété de récipients et d'applications.
  • Sonde de température intégrée pour une précision et un contrôle des températures excellents
  • Contrôle précis de la température avec circuit PID
  • L'étalonnage des températures permet à l'utilisateur de décaler la température vers la valeur désirée
  • Le minuteur permet à l'utilisateur de contrôler précisément la durée de chauffage
  • Blocs d'échantillons en alliage d'aluminium interchangeables pour une plus grande polyvalence et pour faciliter le nettoyage et la désinfection
 : fourni avec un outil d'extraction de bloc, mais sans blocs (ils doivent être commandés séparément).
 : * RT = température ambiante
Remarque : la valeur de stabilité de la température indiquée ci-dessus est de 37 °C.
  • Puissance de chauffe:
    400 W
  • Nombre de blocs:
    2
  • Plage de température:
    RT* +5...130 °C
  • Poids:
    3,3 kg
  • Seq:
    02
  • l×p×h:
    318×200×100 mm
  • Précision de temp.:
    ≤±1 °C
  • Type:
    Bain à sec, numérique
Accessories
  •  
    Désignation
  • 460-0312
    Sonde de température PT1000
    1 * 1 ST - SFr. 47.80
  •  
    Désignation
    Pour
    Nb de places
  • 460-0301
    Bloc en aluminium
    50 ml tubes
    4
    1 * 1 ST - SFr. 257.00
  •  
    Désignation
    Pour
    Nb de places
  • 460-0299
    Bloc en aluminium
    0,5 ml + 0,2 ml Ø tubes
    30+20
    1 * 1 ST - SFr. 215.00
  •  
    Désignation
    Pour
    Nb de places
  • 460-0300
    Bloc en aluminium
    15 ml tubes
    15
    1 * 1 ST - SFr. 257.00
  •  
    Désignation
    Pour
    Nb de places
  • 460-0298
    Bloc en aluminium
    Tubes de Ø 6 mm + 25 mm + 12-13 mm
    3+12+6
    1 * 1 ST - SFr. 215.00
  •  
    Désignation
    Pour
    Nb de places
  • 460-0297
    Bloc en aluminium
    Tubes de 1,5 ml + 2,0 ml
    18+10
    1 * 1 ST - SFr. 157.00
  •  
    Désignation
    Pour
    Nb de places
  • 460-0296
    Bloc en aluminium mixte
    Tubes de Ø 10 mm + 6 mm
    32+21
    1 * 1 ST - SFr. 157.00
  •  
    Désignation
    Pour
    l×p×h
  • 460-0295
    Bloc en aluminium
    Microplaque 96 puits
    124×76×39 mm
    1 * 1 ST - SFr. 111.00
  •  
    Désignation
    Pour
    Nb de places
  • 460-0294
    Bloc en aluminium
    0,5 ml tubes
    40
    1 * 1 ST - SFr. 131.00
  •  
    Désignation
    Pour
    Nb de places
  • 460-0293
    Bloc en aluminium
    25 mm Ø tubes
    6
    1 * 1 ST - SFr. 121.00
  •  
    Désignation
    Pour
    Nb de places
  • 460-0292
    Bloc en aluminium
    20 mm Ø tubes
    8
    1 * 1 ST - SFr. 121.00
  •  
    Désignation
    Pour
    Nb de places
  • 460-0291
    Bloc en aluminium
    18 mm Ø tubes
    12
    1 * 1 ST - SFr. 149.00
  •  
    Désignation
    Pour
    Nb de places
  • 460-0290
    Bloc en aluminium
    16 mm Ø tubes
    15
    1 * 1 ST - SFr. 149.00
  •  
    Désignation
    Pour
    Nb de places
  • 460-0289
    Bloc en aluminium
    13 mm Ø tubes
    24
    1 * 1 ST - SFr. 125.00
  •  
    Désignation
    Pour
    Nb de places
  • 460-0288
    Bloc en aluminium
    2,0 ml tubes
    28
    1 * 1 ST - SFr. 111.00
  •  
    Désignation
    Pour
    Nb de places
  • 460-0287
    Bloc en aluminium
    1,5 ml tubes
    28
    1 * 1 ST - SFr. 111.00
  •  
    Désignation
    Pour
    Nb de places
  • 460-0286
    Bloc en aluminium
    10 mm Ø tubes
    28
    1 * 1 ST - SFr. 121.00
  •  
    Désignation
    Pour
    Nb de places
  • 460-0285
    Bloc en aluminium
    6 mm Ø tubes
    46
    1 * 1 ST - SFr. 121.00
  •  
    Désignation
    Pour
    Nb de places
  • 460-0305
    Bloc en aluminium
    1 plaque 96 puits pour PCR, à demi-jupe ou jupe complète
    -
    1 * 1 ST - SFr. 332.00
  •  
    Désignation
    Pour
    Nb de places
  • 460-0304
    Bloc en aluminium
    1 plaque 96 puits pour PCR, sans jupe
    -
    1 * 1 ST - SFr. 289.00
  •  
    Désignation
    Pour
    Nb de places
  • 460-0303
    Bloc en aluminium
    Tubes à fond coniques de 50 ml
    4
    1 * 1 ST - SFr. 521.00
  •  
    Désignation
    Pour
    Nb de places
  • 460-0302
    Bloc en aluminium
    Tubes à fond coniques de 15 ml
    15
    1 * 1 ST - SFr. 521.00