Bains à sec numériques
Product Details & Documents
Les bains à sec numériques polyvalents offrent une large gamme de blocs qui accueillent différents types de tubes avec une uniformité et une stabilité des températures favorisant des résultats reproductibles. Les unités sont dotées de commandes numériques et d'affichage de la température et du temps, elles sont résistantes grâce à un corps en acier recouvert de poudre. Parfaits pour la préparation d'échantillons, la conservation des enzymes, les réactions enzymatiques, l'amplification de l'ADN, la dégénération de gel d'électrophorèse et coagulation de sérum. Choix de modèles pouvant contenir 1, 2 et 4 blocs modulaires interchangeables pour s'adapter à une grande variété de récipients et d'applications.
- Sonde de température intégrée pour une précision et un contrôle des températures excellents
- Contrôle précis de la température avec circuit PID
- L'étalonnage des températures permet à l'utilisateur de décaler la température vers la valeur désirée
- Le minuteur permet à l'utilisateur de contrôler précisément la durée de chauffage
- Blocs d'échantillons en alliage d'aluminium interchangeables pour une plus grande polyvalence et pour faciliter le nettoyage et la désinfection
Delivery information: fourni avec un outil d'extraction de bloc, mais sans blocs (ils doivent être commandés séparément).
Caution: * RT = température ambiante
Remarque : la valeur de stabilité de la température indiquée ci-dessus est de 37 °C.
Spécifications
- Puissance de chauffe:200 W
- Nombre de blocs:1
- Plage de température:RT* +5...130 °C
- Poids:2,9 kg
- Seq:01
- l×p×h:288×200×100 mm
- Précision de temp.:≤±1 °C
- Type:Bain à sec, numérique
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourNb de placesDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourNb de placesDisponibilitéPrix
- 460-0299Bloc en aluminium0,5 ml + 0,2 ml Ø tubes30+20Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 215.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourNb de placesDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourNb de placesDisponibilitéPrix
- 460-0298Bloc en aluminiumTubes de Ø 6 mm + 25 mm + 12-13 mm3+12+6Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 215.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourNb de placesDisponibilitéPrix
- 460-0297Bloc en aluminiumTubes de 1,5 ml + 2,0 ml18+10Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 157.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourNb de placesDisponibilitéPrix
- 460-0296Bloc en aluminium mixteTubes de Ø 10 mm + 6 mm32+21Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 157.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourl×p×hDisponibilitéPrix
- 460-0295Bloc en aluminiumMicroplaque 96 puits124×76×39 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 111.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourNb de placesDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourNb de placesDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourNb de placesDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourNb de placesDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourNb de placesDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourNb de placesDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourNb de placesDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourNb de placesDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourNb de placesDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourNb de placesDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourNb de placesDisponibilitéPrix
- 460-0305Bloc en aluminium1 plaque 96 puits pour PCR, à demi-jupe ou jupe complète-Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 332.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourNb de placesDisponibilitéPrix
- 460-0304Bloc en aluminium1 plaque 96 puits pour PCR, sans jupe-Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 289.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourNb de placesDisponibilitéPrix
- 460-0303Bloc en aluminiumTubes à fond coniques de 50 ml4Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 521.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourNb de placesDisponibilitéPrix
- 460-0302Bloc en aluminiumTubes à fond coniques de 15 ml15Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 521.00