Silicone fluids
Silicone fluids
Heating fluid, +20...+200 °C, 50 mm²/s, incolore, 9 kg
N° de catalogue IKAA20003518
Fournisseur:   IKA
Silicone fluids
N° de catalogue IKAA20003518
Fournisseur:  IKA
Numéro CAS:  
Silicone fluids
Heating fluid, +20...+200 °C, 50 mm²/s, incolore, 9 kg
Numéro CAS:  
Prix
SFr. 773.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 9 kg
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    9 kg
  • Couleur:
    incolore
  • Plage de température:
    +20...+200 °C
  • Type:
    Heating fluid
  • Viscosité:
    50 mm²/s
Spécifications
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA20013291
    Laboratory reactor system LR-2.ST the High Performer
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 20’450.00