Flacon Erlenmeyer, PP, Corning®
Product Details & Documents
Ces flacons erlenmeyers à système fermé sont idéaux pour réduire les risques de contamination et améliorer la productivité de vos opérations de culture en shaker lors de l'ajout ou du retrait du milieu et des cellules.
- Résistant aux produits chimiques, stérile
- Tubes flexibles thermosoudables
- Connecteur luer lock mâle
- Couleur du bouchon : Orange
Le flacon est fabriqué en polycarbonate transparent et est pré-assemblé avec un bouchon de transfert aseptique.
Certifications: Répond aux exigences de l'USP, classe VI pour les récipients et les bouchons en plastique.
Attention: *Le(s) produit(s) de cette page ne sont pas concernés par la directive européenne 2019/904
Spécifications
- Type de fermeture:Aseptic transfer cap
- Capacité:2000 ml
- Seq:06
- Longueur de tuyaux:36”
- Cat. No.:CORN11465
- Certification environnementale:RECs, ISO 14001 - Kennebunk
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact