Pompe doseuse, Simdos®
Product Details & Documents
Pompe de dosage compacte simple et facile à utiliser.
Application : comptage de liquides.
- Grand écran et interface intuitive avec menus déroulants, calibrage facile
- Touche unique de programmation
- Adaptable aux caractéristiques du liquide
- Tête de pompe située à l’extérieur pour une meilleure protection des composants électroniques
- Auto-amorçante jusqu’à 3 mCE, peut fonctionner à sec
- Dosage de 1 à 100 ml/min
- Reproductibilité de la dose ±1 %
- Programmation simplifiée de la dose de 1 à 1000 ml
- Volume distribué de 1 à 1000 ml/min
- Pression maximale : 6 bar
- Viscosité maximale : 150 cS
- Débit de 0,03 à 100 ml/min
- Tête de pression 60 mWg, tête d'aspiration 2 mWg et 3 mWg respectivement
- Échange facile de la membrane de transfert en activant la commande de maintenance du programme de service
- Très faible encombrement
Pump heads available in PP, PVDF or PTFE - diaphragms available in PTFE, valves in FFKM.
Flow rate can either be set manually (version S) or both manually and via an external control device as well as with interface RC232 (version RCP)
Version S:
Commande manuelle par bouton rotatif
Version RC:
Commande par bouton rotatif
Commande analogique (0-10 V, 0-100 mA, 4-20 mA de 0 à 100%)
Start/stop par commande logique (TTL); réinitialisation/amorçage par commande logique (TTL)
Signal de sortie d'alarme
Câble pour commande externe inclus; pédale de commande disponible en option
Ordering information: Disponible avec différents matériaux de tête de pompe.
Spécifications
- Désignation:Dosing pump, for liquids, Simdos® 10 TT RCP2
- Hauteur:144 mm
- Longueur:150 mm
- Seq:08
- Tête de pompe:TT in PVDF (polyvinylidene fluoride)
- Largeur:93 mm
- Cat. No.:KNFAFEM1.10TT18RCP
- Débit:20
- Température ambiante admissible:5...40 °C
- Type:RC Plus 2-Version
- Poids:0,9 kg
- Température de liquide autorisée:5...80 °C
- Hauteur de pression:60 mWs
- Fonction de répétition:±1 %
- Pression max.:6 bar
- Volume de dosage (l):30 µl - 999 ml
- Connexion:Hydraulic connection UNF 1/4"-28
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- KNFA160186SIMDOS spare parts kit, valves and seals, all versionsConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 260.80
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- KNFA323625In-line filter FS 60 X PEEK mesh opening, UNF ¼"-28 connectorConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 96.60