Cryoboxes
Cryoboxes
without grid insert, -, Tissue culture tubes 15/50 ml, 122×122×128 mm
N° de catalogue NEOL2-7094
Fournisseur:   NEOLAB
Cryoboxes
N° de catalogue NEOL2-7094
Fournisseur:  NEOLAB
Cryoboxes
Cryoboxes
without grid insert, -, Tissue culture tubes 15/50 ml, 122×122×128 mm
Prix
SFr. 14.20
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Cryo resistant cardboard.
  • Water repellent
  • Llid has a marking area on one of the sides
For storage of tissue culture tubes of 15 and 50 ml capacities for cryogenic deep freezers.
Spécifications
  • Compartiments:
    -
  • Pour:
    Tissue culture tubes 15/50 ml
  • l×p×h ext.:
    122×122×128 mm
  • Désignation:
    without grid insert
  • Seq:
    01
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Compartiments
    Pour tubes
    Disponibilité
    Prix
  • NEOL2-7096
    Grid insert for cryo boxes
    5×5
    15 ml
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 2.20
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Compartiments
    Pour tubes
    Disponibilité
    Prix
  • NEOL2-7098
    Grid insert for cryo boxes
    3×3
    50 ml
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 2.60