BORIC ACID SOLUTION 4% FOR VOLUMETRIC AN 1 * 5 L
Référence APPC282222.1214
Fournisseur: PanReac AppliChem
BORIC ACID SOLUTION 4% FOR VOLUMETRIC AN 1 * 5 L
Référence APPC282222.1214
Fournisseur: PanReac AppliChem
Frequently Bought Together
Acétone ≥99%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Acétone ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Diméthylsulfoxyde, EMSURE® ACS pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Acétone, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Propanol-2 ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Acétonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM®, grade Gradient pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Méthanol, LiChrosolv®, hypergrade pour LC-MS, pour HPLC, Supelco®
Fournisseur: Merck
Acétone ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Propanol-2 ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Propanol-2 ≥98%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Xylène (mélange d'isomères) ≥98%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM®, grade Isocratique pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Eau, LiChrosolv® pour la chromatographie, pour LC-MS, Supelco®
Fournisseur: Merck
Acétone ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals