0
SFr. 0.00
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Switzerland
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
BUFFER SOLUTION PH 4.00 (20C) (RED COLO 1 * 1.000 mL
N° de catalogue APPC273616.1211
Fournisseur:
PanReac AppliChem
Agrandir l'image
BUFFER SOLUTION PH 4.00 (20C) (RED COLO 1 * 1.000 mL
N° de catalogue APPC273616.1211
Fournisseur:
PanReac AppliChem
Informations associées
Documentation
Fiche technique
APPC273616.1211_TDS_EN
Documentation
Frequently Bought Together
Solutions tampon, Certipur®, avec codes couleur, Supelco®
Fournisseur: Merck
VWR® AVS TITRINORM Buffer Solutions, 20 °C
Fournisseur: VWR Chemicals
Ammonium 1000 mg/L dans l'eau (de (NH₄)Cl) Certipur® étalon mono-élément pour la chromatographie d'ions, Supelco®
Fournisseur: Merck
Solutions étalon de conductivité
Fournisseur: VWR Chemicals
Potassium chlorure 3 mol/l (3 N) en solution aqueuse, Supelco®
Fournisseur: Merck
Solutions tampon, Certipur®, prêtes à l'emploi, température de référence à +20 °C, Supelco®
Fournisseur: Merck
Fluorure 1.000 mg/l dans l'eau (de NaF) Certipur®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Solutions tampon en sachets, Certipur®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Test kits, photometric, phosphate, LCK cuvette tests
Fournisseur: Hach
BUFFER SOLUTION PH 7.00 (20C) (YELLOW C 1 * 1.000 mL
Fournisseur: PanReac AppliChem