BUFFER SOLUTION PH 4.00 (20C) (RED COLO 1 * 250 mL
N° de catalogue APPC273616.1209
Fournisseur: PanReac AppliChem
BUFFER SOLUTION PH 4.00 (20C) (RED COLO 1 * 250 mL
N° de catalogue APPC273616.1209
Fournisseur: PanReac AppliChem
Frequently Bought Together
VWR® AVS TITRINORM Buffer Solutions, 20 °C
Fournisseur: VWR Chemicals
Potassium chlorure 3 mol/l (3 N) en solution aqueuse, Supelco®
Fournisseur: Merck
Nitrate 1.000 mg/l dans l'eau (de NaNO₃) Certipur®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Nitrite 1.000 mg/l dans l'eau (de NaNO₂) ARISTAR® étalon mono-élément pour la chromatographie d'ions
Fournisseur: VWR Chemicals
Sucrose, Reference Standard
Fournisseur: USP
Solutions tampon en sachets, Certipur®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Solutions tampons prêtes à l'emploi, Certipur®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Sulfate 1000 mg/l solution étalon dans l'eau pour la chromatographie ionique
Fournisseur: VWR Chemicals
Solutions étalon de conductivité
Fournisseur: VWR Chemicals
Solutions tampon prêtes à l'emploi
Fournisseur: WTW
pH buffer solutions
Fournisseur: Mettler - Toledo
Supelco® Organic Reference Standard, C7 - C30 Saturated Alkanes
Fournisseur: Merck
pH Standard Solutions, IUPAC, Certified
Fournisseur: Hach