pH buffer solutions
pH buffer solutions
7,00, 20 °C, 10 L
N° de catalogue APPC272170.1315
Fournisseur:   PanReac AppliChem
pH buffer solutions
N° de catalogue APPC272170.1315
Fournisseur:  PanReac AppliChem
Numéro CAS:  
pH buffer solutions
pH buffer solutions
7,00, 20 °C, 10 L
Numéro CAS:  
Prix
SFr. 350.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 10 L
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    10 L
  • Température de réference:
    20 °C
  • Valeur pH:
    7,00