EDTA - DINATRIUMSALZ - DIHYDRAT (REAG. P 1 * 250 g
N° de catalogue APPC131669.1209
Fournisseur: PanReac AppliChem
EDTA - DINATRIUMSALZ - DIHYDRAT (REAG. P 1 * 250 g
N° de catalogue APPC131669.1209
Fournisseur: PanReac AppliChem
Frequently Bought Together
Acétone ≥99%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grade Gradient pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Potassium chlorure, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Sodium hypochlorite 6…14% (active chlorine) en solution aqueuse, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Éthanol absolu ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
VWR®, Lamelles couvre-objets, rondes
Fournisseur: VWR Collection
Potassium iodure ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Acétonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Propanol-2 ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Éthanol, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Charbon actif, en poudre (Cendres totales max 4%)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific