Passer à En-tête
Passer à Contenu principal
Passer à Pied de page
Avancé
Avancé
Fiches de données de sécurité (FDS)
Certificats
Données du fabricant
0
SFr. 0.00
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Switzerland
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
CITRIC ACID ANHYDROUS (USP, BP, PH. EUR. 1 * 1.000 g
N° de catalogue APPC141808.1211
Fournisseur:
PanReac AppliChem
Certificats
Agrandir l'image
CITRIC ACID ANHYDROUS (USP, BP, PH. EUR. 1 * 1.000 g
N° de catalogue APPC141808.1211
Fournisseur:
PanReac AppliChem
Certificats
Informations associées
Documentation
Certificats
Rechercher par numéro de lot
Spécification du produit
APPC141808.1211_TDS_EN
Documentation
Frequently Bought Together
Ethanol 70% (v/v) 70% ≥70% (v/v), TechniSolv®
Fournisseur: VWR Chemicals
Acétone ≥99%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Acétone, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Toluène, EMPLURA®, très pur, Supelco®
Fournisseur: Merck
Éthanol 96% (v/v), AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Eau USP, JP, Ph. Eur., purifié
Fournisseur: VWR Chemicals
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Méthanol, HiPerSolv CHROMANORM®, Ultra Plus pour LC-MS, convient aux instruments UPLC/UHPLC-MS
Fournisseur: VWR Chemicals
Toluène ≥99.90%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Éthanol absolu ≥99.5%, EMPLURA®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Acétonitrile, LiChrosolv®, hypergrade pour LC-MS, Supelco®
Fournisseur: Merck
Propanol-2 ≥98%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Acétonitrile, anhydre (max. 0,003% H₂O) ≥99.95%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. USP, Reag. Ph. Eur., ACS, qualité Super Gradient pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Éthanol absolu ≥99.9% (par GC), EMSURE® ACS, ISO, Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Ether de pétrole, 40…60 °C, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Sample containers, straight, with screw cap, WHEATON®
Fournisseur: DWK Life Sciences