2-PROPANOL TECHNICAL GRADE 1 * 5 L
Référence APPC211090.1214
Fournisseur: PanReac AppliChem
Frequently Bought Together
Éthanol 70% ≥70% (v/v), TechniSolv®
Fournisseur: VWR Chemicals
Acétone ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Acétone ≥99%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Acétonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Colorant ADN / ARN, peqGREEN
Fournisseur: VWR Peqlab
VWR®, Gants en nitrile
Fournisseur: VWR Collection
Acétone ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
VWR®, Syringe Filters
Fournisseur: VWR Collection
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grade Gradient pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Méthanol, LiChrosolv®, hypergrade pour LC-MS, pour HPLC, Supelco®
Fournisseur: Merck
Acétonitrile, LiChrosolv®, hypergrade pour LC-MS, Supelco®
Fournisseur: Merck
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Éthanol absolu ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM®, grade Isocratique pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Eau, LiChrosolv® pour la chromatographie, pour LC-MS, Supelco®
Fournisseur: Merck