POTASSIUM NITRATE WITHOUT ANTICAKING (RE 1 * 1.000 g
N° de catalogue APPC131524.1211
Fournisseur: PanReac AppliChem
POTASSIUM NITRATE WITHOUT ANTICAKING (RE 1 * 1.000 g
N° de catalogue APPC131524.1211
Fournisseur: PanReac AppliChem
Frequently Bought Together
Sodium hypochlorite 6…14% (active chlorine) en solution aqueuse, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Éthanol absolu ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grade Gradient pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Toluène ≥99.90%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Acétone ≥99%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Propanol-2 ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Eau USP, JP, Ph. Eur., purifié
Fournisseur: VWR Chemicals
Acétonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Acide sulfurique ≥96% pour le dosage de l'azote
Fournisseur: VWR Chemicals
Sodium phenoxide ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific