POTASSIUM HEXACYANOFERRATE(II) 3-HYDRATE 1 * 500 g
Référence APPC131505.1210
Fournisseur: PanReac AppliChem
POTASSIUM HEXACYANOFERRATE(II) 3-HYDRATE 1 * 500 g
Référence APPC131505.1210
Fournisseur: PanReac AppliChem
Frequently Bought Together
Acétone ≥99%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Acétone ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Acétone ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
VWR®, Spreaders, L-shaped, Disposable
Fournisseur: VWR Collection
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grade Gradient pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Fioles volumétriques, USP, classe A, graduation bleue, BLAUBRAND®
Fournisseur: Brand
Acétonitrile, LiChrosolv®, hypergrade pour LC-MS, Supelco®
Fournisseur: Merck
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Eau, LiChrosolv® pour la chromatographie, pour LC-MS, Supelco®
Fournisseur: Merck
VWR®, Gants en nitrile
Fournisseur: VWR Collection
Potassium chlorure 3 mol/l (3 N) en solution aqueuse, Supelco®
Fournisseur: Merck
Erioglaucine disodium salt
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
VWR®, Milieux de culture, prêts à l'emploi, en plaques
Fournisseur: VWR Chemicals