CALCIUM CHLORIDE 2-HYDRATE POWDER FOR AN 1 * 5 kg
Référence APPC131232.1214
Fournisseur: PanReac AppliChem
CALCIUM CHLORIDE 2-HYDRATE POWDER FOR AN 1 * 5 kg
Référence APPC131232.1214
Fournisseur: PanReac AppliChem
Frequently Bought Together
Dichlorométhane ≥99.8%, SupraSolv® pour GC-MS
Fournisseur: Merck
Chlorobenzène ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Glycérol 85% Ph. Eur.
Fournisseur: VWR Chemicals
Acide acétique cristallisable 99.8-100.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Ether de pétrole, 40…60 °C, EMSURE® ACS, ISO pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Détergents liquides pour le nettoyage automatisé du verre, neodisher® FLA
Fournisseur: Dr. Weigert
Ether de pétrole, 40…60 °C, AnalaR NORMAPUR® ACS pour analyses (max. 0,01% hydrocarbures aromatiques)
Fournisseur: VWR Chemicals
Acétone ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Acétone, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Acétone ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Pyridine, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Toluène ≥99.90%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
(±)-Butanol-2 ≥99% pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Méthanol, SupraSolv® pour GC-MS
Fournisseur: Merck
Acétone ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Propanol-2 99.5+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Tétrahydrofuranne, extra sec sur tamis moléculaire 99.5% stabilisé, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific