Microplate sieves
Microplate sieves
100 mm, 0,020 mm
N° de catalogue ENDE100SMP.020
Fournisseur:   ENDECOTTS
Microplate sieves
N° de catalogue ENDE100SMP.020
Fournisseur:  ENDECOTTS
Microplate sieves
100 mm, 0,020 mm
Prix
2 730.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These microplate sieves are made from electro-formed nickel plate in stainless steel frames of 100 mm or 200 mm diameter.
  • Precision frame ensures consistent nestability
  • Natural fillet for free flowing of sample
  • Totally sealed with no crevice to lose material
  • Evenly tensioned mesh which ensures accurate analysis
Features unique self clearing apertures for the sizes from 75 to 5 microns. It is recommended that microplate sieves are used in conjunction with a liquid medium to assist the passage of extremely fine particles through the apertures. In certain cases where this is not possible it is often found that a compatible sieve shaker can speed up the analysis, while maintaining a high degree of accuracy.
Certifications: ISO 3310, ASTM
Spécifications
  • Ø:
    100 mm
  • Mailles:
    0,020 mm
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Ø
    Matière
    Disponibilité
    Prix
  • ENDE008S/STLID
    Lid
    203,2 mm
    Acier inoxydable
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 101.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Ø
    Matière
    Disponibilité
    Prix
  • ENDE008S/STREC
    Collector
    203,2 mm
    Acier inoxydable
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 106.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Ø
    Matière
    Disponibilité
    Prix
  • ENDEZSXSB-DEND2
    Double ended sieve brush
    — mm
    Nylon
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 39.90
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Ø
    Matière
    Disponibilité
    Prix
  • ENDE008S/STINT
    Intermediate collector
    203,2 mm
    Acier inoxydable
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 142.00