Flacons de perfusion
Flacons de perfusion
With crimp neck S 32 mm, 250 ml, -
N° de catalogue ALUG1000127
Fournisseur:   APG Europe
Flacons de perfusion
N° de catalogue ALUG1000127
Fournisseur:  APG Europe
Flacons de perfusion
Flacons de perfusion
With crimp neck S 32 mm, 250 ml, -
Prix
SFr. 198.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 48 ST
Product Details & Documents
En verre type 1, transparent.
Gradués, avec sertir ou filetage, sans bouchon à vis.
Documents
Spécifications
  • Filetage:
    -
  • Capacité:
    250 ml
  • Désignation:
    With crimp neck S 32 mm
  • Seq:
    05