Sodium hydroxyde solution 40% (p/p)
Sodium hydroxyde solution 40% (p/p)
25 L
N° de catalogue APPC171220.0716
Corrosif
Fournisseur:   PanReac AppliChem
Sodium hydroxyde solution 40% (p/p)
N° de catalogue APPC171220.0716
Fournisseur:  PanReac AppliChem
Numéro CAS:  1310-73-2
Sodium hydroxyde solution 40% (p/p)
25 L
Numéro CAS:  1310-73-2
Prix
SFr. 1’110.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 25 L
Product Details & Documents
Absorbs CO₂ from air. Miscible with water.
Synonymes:  Caustic soda
  • Numéro CAS:1310-73-2
  • Formule:NaOH
  • Numéro MDL:MFCD00003548
  • Poids moléculaire:40 g/mol
  • Densité:1,43 g/ml
  • EINECS:215-185-5
  • UN:1824
  • ADR:8,II
Documents
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Minimum Assay (Acidim.):
    40%
  • Nitrogen Compounds (as N):
    Max. 0.002%
  • Carbonate (as Na₂CO₃):
    Max. 1.0%
Spécifications
  • Cdt:
    25 L