PERCHLORIC ACID 0.1 MOL/L (0.1N) IN 1,4- 1 * 1.000 mL
N° de catalogue APPC181047.1611
Fournisseur: PanReac AppliChem
PERCHLORIC ACID 0.1 MOL/L (0.1N) IN 1,4- 1 * 1.000 mL
N° de catalogue APPC181047.1611
Fournisseur: PanReac AppliChem
Frequently Bought Together
Acétone ≥99%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Sodium thiosulfate 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Fournisseur: VWR Chemicals
Solvant Stoddard, 150…200 °C, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Acide perchlorique 69,0-72,0 %, AnalaR NORMAPUR® ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grade Gradient pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Étalons d'indice de réfraction selon Ph Eur., Supelco®
Fournisseur: Merck
VWR®, Gants en nitrile
Fournisseur: VWR Collection
Bandelettes indicatrices de pH, MQuant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Aluminium chlorure pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
VWR® NITRILE LIGHT, Gants en nitrile
Fournisseur: VWR Collection
L-Valine, Reference Standard
Fournisseur: USP
Alcanes en C9-12, iso- G pour analyses
Fournisseur: PanReac AppliChem
Désinfectants, ClearKlens DE
Fournisseur: Diversey