pH buffer solutions, NIST/DIN | Avantor
pH buffer solutions, NIST/DIN
NIST/DIN buffer solution, 30×20 ml, 9,180, 1
N° de catalogue METT30111138
Fournisseur:   Mettler - Toledo
pH buffer solutions, NIST/DIN
N° de catalogue METT30111138
Fournisseur:  Mettler - Toledo
Numéro CAS:  
pH buffer solutions, NIST/DIN
NIST/DIN buffer solution, 30×20 ml, 9,180, 1
Numéro CAS:  
Prix
SFr. 168.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 30 ST
Product Details & Documents
The NIST/DIN pH buffers are specified to three decimal places, e.g. 9.180, offering the highest possible pH precision.
A detailed test certificate is available for every bottle and guarantees the tested values and traceability.
Zertifizierung: NIST traceable.
Dokumente
Certificats
Rechercher par numéro de lot
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    1
  • Désignation:
    NIST/DIN buffer solution, 30×20 ml
  • Valeur pH:
    9,180
Spécifications