Solution Tampon pH Calimat 7,00 (20C) verte 1000ml 1 * 1.000 mL
N° de catalogue KNICCS-P0700/1000
Fournisseur: KNICK
Solution Tampon pH Calimat 7,00 (20C) verte 1000ml 1 * 1.000 mL
N° de catalogue KNICCS-P0700/1000
Fournisseur: KNICK
Frequently Bought Together
VWR® AVS TITRINORM Buffer Solutions, 20 °C
Fournisseur: VWR Chemicals
Solutions tampon, Certipur®, avec codes couleur, Supelco®
Fournisseur: Merck
Nitrate 1.000 mg/l dans l'eau (de NaNO₃) Certipur®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Potassium chlorure 3 mol/l (3 N) en solution aqueuse, Supelco®
Fournisseur: Merck
Solutions tampon en sachets, Certipur®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Fluorure 1.000 mg/l dans l'eau (de NaF) Certipur®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Solutions étalon de conductivité
Fournisseur: VWR Chemicals
Solutions tampons en sachets
Fournisseur: Mettler - Toledo
Étalons de conductivité à 25 °C, solutions de chlorure de potassium
Fournisseur: VWR Chemicals
pH buffer solutions
Fournisseur: Mettler - Toledo
Technical pH buffer solutions in sachets, HI 50000 series
Fournisseur: Hanna
pH Standard Solutions, IUPAC, Certified
Fournisseur: Hach