Électrodes pH
SE 106 N, électrode combinée pH/Pt1000, SE 106 N, 0...14, −5...+100 °C, Verre, 3 mol/l KCl, Manchon en verre rodé, 12×170 mm, DIN, Échantillons difficiles, échantillons à faible conductivité, milieux de revêtement
N° de catalogue KNICSE106N
Fournisseur: KNICK
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
- Connexion:DIN
- Ø×L:12×170 mm
- Pour:Échantillons difficiles, échantillons à faible conductivité, milieux de revêtement
- Type:SE 106 N
- Désignation:SE 106 N, électrode combinée pH/Pt1000
- Matière:Verre
- Seq:07
- Membrane:Manchon en verre rodé
- Électrolyte:3 mol/l KCl
- Température:−5...+100 °C
- pH:0...14