Tubes à essai
Tubes à essai
5 ml, 75 mm, 13 mm, PS, cylindrique
N° de catalogue 212-0684
Fournisseur:   KARTELL
Tubes à essai
N° de catalogue 212-0684
Fournisseur:  KARTELL
Tubes à essai
Tubes à essai
5 ml, 75 mm, 13 mm, PS, cylindrique
Prix
SFr. 287.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 4.000 ST
Product Details & Documents
PS, transparent or PP, translucent.
  • PS : bonne résistance thermique. PP : très bonne résistance thermique, autoclavable
  • Robustes, économiques
Universal tubes for a wide range of applications.
Spécifications
  • Ø ext.:
    13 mm
  • Type:
    cylindrique
  • Capacité:
    5 ml
  • Longueur:
    75 mm
  • Matière:
    PS
  • Seq:
    05