Lunettes de sécurité, Tracker
Anti-scratch, noir, Welding shade 5 PC
Catalog # BOLETRACWPCC5
Supplier: Bollé Safety
Jump to:
Product Details & Documents
Ces lunettes de sécurité au design sportif haute protection sont dotées d'une monture et d'oculaires en PC, de branches droites, avec protections supérieures, inférieures et latérales.
- Renfort en mousse interchangeable avec aérations indirectes
- Bandeau réglable et embouts de branches en caoutchouc assurant un maintien parfait et une protection améliorée
- Traitement anti-buée et anti-rayure
Poids: 52 g
EN 166
Certifications: EN 166
Delivery information: Livrées avec une pochette en microfibres.
Specifications
- Type:Anti-scratch
- Couleur:noir
- Seq:04
- Oculaires:Welding shade 5 PC