Escabeau, mobile
Escabeau mobile, à 4 marches, avec roulettes escamotables, 1713 mm, 900×1025×1713 mm
PALB4-STLD
: Palbam
Escabeau mobile, en acier inoxydable, avec roulettes enrobées. Lorsque l'utilisateur monte sur la première marche, les roues se rétractent; les patins qui habillent la roue, munis de protections en nylon approuvées salle propre, reposent alors fermement sur le sol, permettant de monter à l'escabeau en toute sécurité.
- Tous les escabeaux peuvent être déplacés par une seule personne
- Conviennent parfaitement aux déplacements fréquents
Hauteur sous charge de la marche supérieure par rapport au sol:
Escabeau 1 marche - 201 mm
Escabeau 2 marches - 520 mm
Escabeau 3 marches - 609 mm
Escabeau 4 marches - 782 mm
: Généralement disponible en stock, pour livraison directe fournisseur.
- Désignation:Escabeau mobile, à 4 marches, avec roulettes escamotables
- Hauteur:1713 mm
- Seq:04
- l×p×h:900×1025×1713 mm