Bleu de méthylène solution
3×1 l, 3
Fournisseur: VWR Chemicals
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Basic Blue 9, Methylthioninium chloride, Methylene blue chloride, 3,7-Bis(dimethylamino)phenothiazin-5-ium chloride, Swiss Blue
- Numéro CAS:61-73-4
- Formule:C₁₆H₁₈ClN₃S
- Numéro MDL:MFCD00150008
- Poids moléculaire:319.86 g/mol
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lot911490ZA_METHYLENE BLUE SOLUTION_ISO 11133_rev1.pdf 911490ZAMP_METHYLENE BLUE SOLUTION_ISO 11133_rev1.pdf
spec_VWRC911490ZA
Spécification du produit
VWR Microbiology
Documentation produit
Spécifications
Spécifications
- Cdt:3
- Info cdt:3×1 l