Squared bossheads
Acier inoxydable 18/10, 12 - 13 × 12 - 13 mm
N° de catalogue BOCHB08599125
Fournisseur:   BOCHEM
Squared bossheads
N° de catalogue BOCHB08599125
Fournisseur:  BOCHEM
Squared bossheads
Squared bossheads
Acier inoxydable 18/10, 12 - 13 × 12 - 13 mm
Prix
SFr. 89.30
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Squared bossheads with hexagon socket screws.
  • Made from 18/10 stainless steel or aluminium (laboral)
  • Angle: 90°
Spécifications
  • Matière:
    Acier inoxydable 18/10
  • Seq:
    01
  • Pour tige Ø:
    12 - 13 × 12 - 13 mm