Microscopes inversés, AE31E
Microscope inversé, AE31E 100 W, Trinoculaire
N° de catalogue 630-2521
Fournisseur: MOTIC
Aller à
Product Details & Documents
Les AE31E ont été conçus avec une extension possibles pour des aspects pratiques.
- Mise sous/hors tension automatique grâce au capteur infrarouge
- Mémoire qui rappelle la dernière intensité lors du changement d'objectif
- Éclairage halogène échangeable avec un module LED (uniquement pour les modèles 30 W)
NOTE: Des options comme la fluorescence sont disponibles sur demande − Veuillez contacter votre agence Avantor.
Informations de livraison: Objectifs de phase (inclus) en standard (4×, Ph 10×, LWD Ph 20×) avec le même anneau Ph1.
Documents
AE31 Elite_EN
Documentation produit
Spécifications
- Modèle:AE31E 100 W
- Désignation:Microscope inversé
- Seq:004
- Type:Trinoculaire
- Cat. No.:630-2521
- Oculaires:Grand champ 10×/22 mm avec pointeur et bonnettes
- Éclairage:Halogène (Köhler)
- Condenseur:N.A 0,30 pour une longue distance de travail (72 mm) et diaphragme
- Mise au point:Coaxiale micro et macrométrique
- Tourelle:5 positions, inclinées
- Tête:Inclinaison de 45° (Siedentopf)
- Objectifs:4×, Ph 10×, Ph LD 20×, Ph LD 40×
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 630-1500Surplatine amovible avec support pour microplaques, 128×86 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 941.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- MOTI1101002404041Epi-fluorescent replacement bulbConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 764.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationTensionPuissanceDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- MOTI1101008200131Cordon d'alimentation avec prise VDEConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 8.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 630-1945Adaptateur de caméra mount C 0,65× pour capteurs à puce ²/₃"Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 212.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 630-1503Adaptateur de caméra 0,5× à monture C pour capteurs à puce ¹/₃ et ½"Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 212.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- MOTI1101001701781Outil d'alignement d'ampouleConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 97.10
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- MOTI1101000202071Équipement d'épifluorescence avec cassette-filtreConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 1’770.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- MOTI1101007800041Unité de démarreur HBO (100 W)Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 2’230.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- MOTI1101000202151Boîtier de lampe, objectif et douille de lampe au mercure, 100 WConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 1’280.00