Plateaux
Plateau à flacons avec orifices filetés pour la fixation des pinces pour 25 flacons de 1000 ml, des supports pour plaques SH et des portoirs SR, pour OLS26, OLS26
  462-0539
Plateaux
  462-0539
Plateaux
Plateaux
Plateau à flacons avec orifices filetés pour la fixation des pinces pour 25 flacons de 1000 ml, des supports pour plaques SH et des portoirs SR, pour OLS26, OLS26
485.00 SFr.
1 * 1 ST
  • Pour:
    OLS26
  • Désignation:
    Plateau à flacons avec orifices filetés pour la fixation des pinces pour 25 flacons de 1000 ml, des supports pour plaques SH et des portoirs SR, pour OLS26
  • Seq:
    03