Paniers de cachets
Wafer basket, A89, 52 wafers (13×30×64 mm)
Catalog # ENTEA89-01-0215
Supplier: ENTEGRIS
Jump to:
Product Details & Documents
Ces paniers de cachets en PFA sont conçus pour la manipulation et le traitement des substrats. Ils sont compatibles avec les bacs et les manches.
Bacs compatibles:
Paniers A14: E12
Paniers A15: E12, E14-10-01, E22-101
Paniers A26: E14-25-01
Paniers A47: E14-21-01, E14-25-01
Manches compatibles:
Paniers A14: A01, A07, A029
Paniers A15: A01, PA01, A07, PA07, A029, PA029
Paniers A26: A01, A07, A029
Paniers A47: A01, A07, A029
Specifications
- Pour:52 wafers (13×30×64 mm)
- Désignation:Wafer basket, A89
- Seq:09
Accessories
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice