Portoir CoolRack XT 5 mL: contient jusqu' 12 tubes de centrifugation 5 mL. Maintient la temprature par contact direct avec de la glace, de la neige carbonique, de l'eau, de l'azote liquide ou d'autres sources communes de temprature au Laboratoire. 1 * 1 Pce
BCISBCS-539
Frequently Bought Together