Hydromètres de précision, ASTM E100
137 H-62, 1,600 - 1,650 sp/gr, 0,001 sp/gr, 260 mm
N° de catalogue SCNL3222023
Fournisseur:   Ludwig Schneider
Hydromètres de précision, ASTM E100
N° de catalogue SCNL3222023
Fournisseur:  Ludwig Schneider
Hydromètres de précision, ASTM E100
Hydromètres de précision, ASTM E100
137 H-62, 1,600 - 1,650 sp/gr, 0,001 sp/gr, 260 mm
Prix
SFr. 36.60
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Ces hydromètres de précision ASTM E100 sont disponibles sans thermomètre.
  • Température de référence: 60/60 ° F
  • Portée de mesure: 0,05 sp / gr
Ordering information: disponible avec certificat d'usine ou certificat d'étalonnage DAkkS.
Packaging: Each packed in a square plastic sleeve.
Spécifications
  • Longueur:
    260 mm
  • Seq:
    20
  • Division:
    0,001 sp/gr
  • Modèle:
    137 H-62
  • Plage de mesure:
    1,600 - 1,650 sp/gr
  • Cat. No.:
    SCNL3222023
  • Température de référence:
    15,5 °C
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..