Hydromètres de précision, ASTM E100
133 H-62, 1,400 - 1,450 sp/gr, 0,001 sp/gr, 260 mm
N° de catalogue SCNL3222019
Fournisseur: Ludwig Schneider
Aller à
Product Details & Documents
Ces hydromètres de précision ASTM E100 sont disponibles sans thermomètre.
- Température de référence: 60/60 ° F
- Portée de mesure: 0,05 sp / gr
: disponible avec certificat d'usine ou certificat d'étalonnage DAkkS.
: Each packed in a square plastic sleeve.
Spécifications
- Longueur:260 mm
- Seq:16
- Division:0,001 sp/gr
- Modèle:133 H-62
- Plage de mesure:1,400 - 1,450 sp/gr
- Cat. No.:SCNL3222019
- Température de référence:15,5 °C