Hydromètres de précision, ASTM E100
Hydromètres de précision, ASTM E100
134 H-62, 1,450 - 1,500 sp/gr, 0,001 sp/gr, 260 mm
Codice catalogo SCNL3222020
Nome del fornitore:   Ludwig Schneider
Hydromètres de précision, ASTM E100
Codice catalogo SCNL3222020
Nome del fornitore:  Ludwig Schneider
Hydromètres de précision, ASTM E100
Hydromètres de précision, ASTM E100
134 H-62, 1,450 - 1,500 sp/gr, 0,001 sp/gr, 260 mm
Price
33.40 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Ces hydromètres de précision ASTM E100 sont disponibles sans thermomètre.
  • Température de référence: 60/60 ° F
  • Portée de mesure: 0,05 sp / gr
Informazioni per l'ordine: disponible avec certificat d'usine ou certificat d'étalonnage DAkkS.
Confezione: Each packed in a square plastic sleeve.
Specifiche
  • Longueur:
    260 mm
  • Seq:
    17
  • Division:
    0,001 sp/gr
  • Modèle:
    134 H-62
  • Plage de mesure:
    1,450 - 1,500 sp/gr
  • Cat. No.:
    SCNL3222020
  • Température de référence:
    15,5 °C