Hydromètres de précision, ASTM E100
140 H-62, 1,750 - 1,800 sp/gr, 0,001 sp/gr, 260 mm
Catalog # SCNL3222026
Supplier: Ludwig Schneider
Jump to:
Product Details & Documents
Ces hydromètres de précision ASTM E100 sont disponibles sans thermomètre.
- Température de référence: 60/60 ° F
- Portée de mesure: 0,05 sp / gr
Ordering information: disponible avec certificat d'usine ou certificat d'étalonnage DAkkS.
Packaging: Each packed in a square plastic sleeve.
Specifications
- Longueur:260 mm
- Seq:23
- Division:0,001 sp/gr
- Modèle:140 H-62
- Plage de mesure:1,750 - 1,800 sp/gr
- Cat. No.:SCNL3222026
- Température de référence:15,5 °C