Hydromètres de précision, ASTM E100
Hydromètres de précision, ASTM E100
88 H-62, 0,950 - 1,000 sp/gr, 0,0005 sp/gr, 330 mm
N° de catalogue SCNL3222057
Fournisseur:   Ludwig Schneider
Hydromètres de précision, ASTM E100
N° de catalogue SCNL3222057
Fournisseur:  Ludwig Schneider
Hydromètres de précision, ASTM E100
Hydromètres de précision, ASTM E100
88 H-62, 0,950 - 1,000 sp/gr, 0,0005 sp/gr, 330 mm
Prix
SFr. 34.80
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Ces hydromètres de précision ASTM E100 sont disponibles sans thermomètre.
  • Température de référence: 60/60 ° F
  • Portée de mesure: 0,05 sp / gr
Informations de commande: disponible avec certificat d'usine ou certificat d'étalonnage DAkkS.
Emballage: Each packed in a square plastic sleeve.
Spécifications
  • Longueur:
    330 mm
  • Seq:
    31
  • Division:
    0,0005 sp/gr
  • Modèle:
    88 H-62
  • Plage de mesure:
    0,950 - 1,000 sp/gr
  • Cat. No.:
    SCNL3222057
  • Température de référence:
    15,5 °C