Paniers de cachets
Paniers de cachets
Wafer basket, A13, 52 wafers (13 - 28,58 mm)
N° de catalogue ENTEA13-01-0215
Fournisseur:   ENTEGRIS
Paniers de cachets
N° de catalogue ENTEA13-01-0215
Fournisseur:  ENTEGRIS
Paniers de cachets
Wafer basket, A13, 52 wafers (13 - 28,58 mm)
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 4 ST
Product Details & Documents
Ces paniers de cachets en PFA sont conçus pour la manipulation et le traitement des substrats. Ils sont compatibles avec les bacs et les manches.
Bacs compatibles:
Paniers A14: E12
Paniers A15: E12, E14-10-01, E22-101
Paniers A26: E14-25-01
Paniers A47: E14-21-01, E14-25-01
Manches compatibles:
Paniers A14: A01, A07, A029
Paniers A15: A01, PA01, A07, PA07, A029, PA029
Paniers A26: A01, A07, A029
Paniers A47: A01, A07, A029
Spécifications
  • Pour:
    52 wafers (13 - 28,58 mm)
  • Désignation:
    Wafer basket, A13
  • Seq:
    02
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • ENTEA14-02S-0215
    Couvercle pour panier de cachets A14
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 4 ST