Airless dispenser, ecosolution®
200 ml, 131 mm, 52 mm
N° de catalogue SEMA7502
Fournisseur: SEMADENI
Aller à
Product Details & Documents
Flacon en polypropylène.
- Se rétracte pendant le fonctionnement et permet de vider automatiquement le contenu dans sa presque totalité
- Les contenus sont à l'abri de l'air
- La pompe du doseur s'emboiîte facilement après le remplissage
- Idéals pour les produits visqueux, les lotions ou les crèmes
Les pompes de distribution ont un mécanisme de fermeture pratique (1/4 de tour vers la gauche). Les pompes sont disponibles dans une version pourvue d'un bec court ou d'un bec long. La version équipée d'un bec court est livrée avec en supplément un capuchon clipsable transparent.
Volume par dosage (pression): 1,5 ml
Spécifications
- Ø ext.:52 mm
- Capacité:200 ml
- Hauteur:131 mm
- Seq:02