FlashGel® camera
FlashGel® device pack, includes camera, dock and a power supply
LONZ57062
: LONZA
The FlashGel® camera captures data from the FlashGel® system, allowing complete separation, recovery and documentation safely, at the bench, in minutes. This simple digital camera in an enclosed hood connects directly to a laptop, PC or PDA via USB.
- Complete gel run and image capture in five minutes
- Photograph gels at the bench, without UV light
- Sharp, clear, high-resolution images
- Simple user interface
- Optimised exposure for FlashGel® cassettes
Hood (W×L×H): 100×110×160 mm
Image file type: .JPG, .TIFF, .PDF
- Désignation:FlashGel® device pack, includes camera, dock and a power supply
- Seq:02
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..