ContactUsLinkComponent
PRO_PT100_PFAD2.1_PFA1 Pt100 4-Leiter DIN A Temperaturfühler Temperaturbereich: -200°C..+250°C voll PFA-gekapselt zum Schutz vor Feuchte und Korrosion D=2.1mm, L=1m, sterilisierbar, biegbar, wasserdicht, mit offenen Enden 1 * 1 ST
Référence ELPR800689
Fournisseur:  ELPRO-BUCHS
PRO_PT100_PFAD2.1_PFA1 Pt100 4-Leiter DIN A Temperaturfühler Temperaturbereich: -200°C..+250°C voll PFA-gekapselt zum Schutz vor Feuchte und Korrosion D=2.1mm, L=1m, sterilisierbar, biegbar, wasserdicht, mit offenen Enden 1 * 1 ST
Référence ELPR800689
Fournisseur:  ELPRO-BUCHS
Frequently Bought Together