Microscopes métallographiques, AE2000MET
CCIS LM plan achromatique (D.T = 17,3 mm), 5×/0,13 mm
N° de catalogue 630-2554
Fournisseur: MOTIC
Aller à
Product Details & Documents
Ces microscopes métallurgiques sont destinés à des applications d'inspection et analyse des matériaux, minéraux, pièces usinées et moulages de précision.
- Système optique CCIS® avec objectifs fond clair/fond noir à longue distance de travail
- Verres haute qualité et revêtement anti-reflet qui assurent une grande qualité d'image
- Objectifs fond clair de la série BA310-MET utilisables sans restriction de performances optiques
Conçus pour une utilisation dans l'industrie et l'analyse scientifique.
Informazioni per l'ordine: Livrés avec filtre bleu, clé Allen, housse de protection et câble d'alimentation.
Documents
AE2000MET Series CA_1511_EN
Letteratura sul prodotto
Spécifications
- Grossissement:5×/0,13 mm
- Désignation:CCIS LM plan achromatique (D.T = 17,3 mm)
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 630-2569Adaptateur pour objectifs à fond clairConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 38.60 SFr.
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 630-2044Halogen lamp for incident light (12 V/50 W)Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 22.70 SFr.
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 630-15021× adaptateur de caméra à monture C (sans objectif)Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 184.00 SFr.
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 630-1945Adaptateur de caméra mount C 0,65× pour capteurs à puce ²/₃"Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 212.00 SFr.
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 630-1503Adaptateur de caméra 0,5× à monture C pour capteurs à puce ¹/₃ et ½"Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 212.00 SFr.
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



