Microscopes métallographiques, AE2000MET
Filter bleu
N° de catalogue 630-2547
Fournisseur:   MOTIC
Microscopes métallographiques, AE2000MET
N° de catalogue 630-2547
Fournisseur:  MOTIC
Microscopes métallographiques, AE2000MET
Microscopes métallographiques, AE2000MET
Filter bleu
Prix
SFr. 20.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Ces microscopes métallurgiques sont destinés à des applications d'inspection et analyse des matériaux, minéraux, pièces usinées et moulages de précision.
  • Système optique CCIS® avec objectifs fond clair/fond noir à longue distance de travail
  • Verres haute qualité et revêtement anti-reflet qui assurent une grande qualité d'image
  • Objectifs fond clair de la série BA310-MET utilisables sans restriction de performances optiques
Conçus pour une utilisation dans l'industrie et l'analyse scientifique.
 : Livrés avec filtre bleu, clé Allen, housse de protection et câble d'alimentation.
Spécifications
  • Désignation:
    Filter bleu
  • Seq:
    14
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 630-2547
    Filter bleu
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 20.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 630-2549
    Filtre au didymium
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 175.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 630-2569
    Adaptateur pour objectifs à fond clair
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 38.60
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 630-2044
    Halogen lamp for incident light (12 V/50 W)
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 22.70
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 630-2550
    Polariseur
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 59.90
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 630-2551
    Analyseur
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 195.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 630-1502
    1× adaptateur de caméra à monture C (sans objectif)
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 184.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 630-1945
    Adaptateur de caméra mount C 0,65× pour capteurs à puce ²/₃"
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 212.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 630-2552
    Porte-échantillon ovale
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 75.90
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 630-2548
    Filtre vert
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 90.50
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 630-1503
    Adaptateur de caméra 0,5× à monture C pour capteurs à puce ¹/₃ et ½"
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 212.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 630-2553
    Porte-échantillon rond
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 75.90