Microscopes métallographiques, AE2000MET
Filtre vert
Codice catalogo 630-2548
Nome del fornitore:   MOTIC
Microscopes métallographiques, AE2000MET
Codice catalogo 630-2548
Nome del fornitore:  MOTIC
Microscopes métallographiques, AE2000MET
Microscopes métallographiques, AE2000MET
Filtre vert
Price
SFr. 90.50
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Ces microscopes métallurgiques sont destinés à des applications d'inspection et analyse des matériaux, minéraux, pièces usinées et moulages de précision.
  • Système optique CCIS® avec objectifs fond clair/fond noir à longue distance de travail
  • Verres haute qualité et revêtement anti-reflet qui assurent une grande qualité d'image
  • Objectifs fond clair de la série BA310-MET utilisables sans restriction de performances optiques
Conçus pour une utilisation dans l'industrie et l'analyse scientifique.
 : Livrés avec filtre bleu, clé Allen, housse de protection et câble d'alimentation.
Specifiche
  • Désignation:
    Filtre vert
  • Seq:
    16
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Désignation
    Disponibilità
    Price
  • 630-2547
    Filter bleu
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 20.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Désignation
    Disponibilità
    Price
  • 630-2549
    Filtre au didymium
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 175.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Désignation
    Disponibilità
    Price
  • 630-2569
    Adaptateur pour objectifs à fond clair
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 38.60 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Désignation
    Disponibilità
    Price
  • 630-2044
    Halogen lamp for incident light (12 V/50 W)
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 22.70 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Désignation
    Disponibilità
    Price
  • 630-2550
    Polariseur
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 59.90 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Désignation
    Disponibilità
    Price
  • 630-2551
    Analyseur
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 195.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Désignation
    Disponibilità
    Price
  • 630-1502
    1× adaptateur de caméra à monture C (sans objectif)
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 184.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Désignation
    Disponibilità
    Price
  • 630-1945
    Adaptateur de caméra mount C 0,65× pour capteurs à puce ²/₃"
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 212.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Désignation
    Disponibilità
    Price
  • 630-2552
    Porte-échantillon ovale
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 75.90 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Désignation
    Disponibilità
    Price
  • 630-2548
    Filtre vert
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 90.50 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Désignation
    Disponibilità
    Price
  • 630-1503
    Adaptateur de caméra 0,5× à monture C pour capteurs à puce ¹/₃ et ½"
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 212.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Désignation
    Disponibilità
    Price
  • 630-2553
    Porte-échantillon rond
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 75.90 SFr.