Microscopes métallographiques, AE2000MET
Filtre vert
Codice catalogo 630-2548
Nome del fornitore: MOTIC
Vai a
Product Details & Documents
Ces microscopes métallurgiques sont destinés à des applications d'inspection et analyse des matériaux, minéraux, pièces usinées et moulages de précision.
- Système optique CCIS® avec objectifs fond clair/fond noir à longue distance de travail
- Verres haute qualité et revêtement anti-reflet qui assurent une grande qualité d'image
- Objectifs fond clair de la série BA310-MET utilisables sans restriction de performances optiques
Conçus pour une utilisation dans l'industrie et l'analyse scientifique.
: Livrés avec filtre bleu, clé Allen, housse de protection et câble d'alimentation.
Specifiche
- Désignation:Filtre vert
- Seq:16
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDésignationDisponibilitàPrice
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDésignationDisponibilitàPrice
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDésignationDisponibilitàPrice
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDésignationDisponibilitàPrice
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDésignationDisponibilitàPrice
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDésignationDisponibilitàPrice
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDésignationDisponibilitàPrice
- 630-15021× adaptateur de caméra à monture C (sans objectif)Log in per disponibilità1 * 1 ST - 184.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDésignationDisponibilitàPrice
- 630-1945Adaptateur de caméra mount C 0,65× pour capteurs à puce ²/₃"Log in per disponibilità1 * 1 ST - 212.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDésignationDisponibilitàPrice
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDésignationDisponibilitàPrice
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDésignationDisponibilitàPrice
- 630-1503Adaptateur de caméra 0,5× à monture C pour capteurs à puce ¹/₃ et ½"Log in per disponibilità1 * 1 ST - 212.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDésignationDisponibilitàPrice